주요 문서
ENAH2C55695A
Enamine
3-bromo-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.03
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-2-(nitrosomethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9-11/h1-3,10H,4H2
InChI key
BNLCNOJUFUJBHZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654310
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654310
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)