주요 문서
ENAH2C5568D5
Enamine
3-chloro-4-methyl-5-propyl-4H-1,2,4-triazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.62
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-4-methyl-5-propyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C6H10ClN3/c1-3-4-5-8-9-6(7)10(5)2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
MQBMDKMULWTQPI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1253618
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1253618
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)