주요 문서
ENAH2C5568C3
Enamine
4-butyl-4-hydroxycyclohexan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
MDL number:
Iupac Name
4-butyl-4-hydroxycyclohexanone
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-2-3-6-10(12)7-4-9(11)5-8-10/h12H,2-8H2,1H3
InChI key
PNUDTSPPPUSOQU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1248420
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1248420
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)