주요 문서
ENAH2C5567D6
Enamine
4-(2-fluoro-1-hydroxyethyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.17
MDL number:
Iupac Name
4-(2-fluoro-1-hydroxyethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c10-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)9(12)13/h1-4,8,11H,5H2,(H,12,13)
InChI key
ZNCOBEHDFMTEAQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1166856
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1166856
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)