주요 문서
ENAH2C5567CF
Enamine
7-bromo-1H,2H,3H,3aH,4H,5H-pyrrolo[1,2-a]quinoxaline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.14
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-1,2,3,3a,4,5-hexahydropyrrolo[1,2-a]quinoxaline
Inchi Code
1S/C11H13BrN2/c12-8-3-4-11-10(6-8)13-7-9-2-1-5-14(9)11/h3-4,6,9,13H,1-2,5,7H2
InChI key
BIFDYVJBZHGOEA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-912097
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-912097
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)