주요 문서
ENAH2C556081
Enamine
rac-tert-butyl N-{[(3aR,7aR)-octahydropyrano[3,4-c]pyrrol-7a-yl]methyl}carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.35
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (((3aS,7aS)-hexahydropyrano[3,4-c]pyrrol-7a(1H)-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H24N2O3/c1-12(2,3)18-11(16)15-9-13-4-5-17-7-10(13)6-14-8-13/h10,14H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16)/t10-,13-/m0/s1
InChI key
SQGZGDPDWWQMOT-GWCFXTLKSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331469
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331469
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)