주요 문서
ENAH2C55602C
Enamine
1-acetyl-4-(2-methoxyethyl)piperidine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.28
MDL number:
Iupac Name
1-acetyl-4-(2-methoxyethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO4/c1-9(13)12-6-3-11(4-7-12,10(14)15)5-8-16-2/h3-8H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
WLCPGHFXLCFTQG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313544
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313544
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)