주요 문서
ENAH2C556014
Enamine
2,4-dichlorothiophene-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.04
MDL number:
Iupac Name
2,4-dichlorothiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H2Cl2O2S/c6-2-1-10-4(7)3(2)5(8)9/h1H,(H,8,9)
InChI key
XTOUOEZOPXVPSF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154030
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154030
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)