주요 문서
ENAH2C555FCB
Enamine
5-hydroxy-3,3-dimethylpiperidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.19
MDL number:
Iupac Name
5-hydroxy-3,3-dimethylpiperidin-2-one
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-7(2)3-5(9)4-8-6(7)10/h5,9H,3-4H2,1-2H3,(H,8,10)
InChI key
BTOSJYCPCDJBFH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307399
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307399
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)