주요 문서
ENAH2C555F6B
Enamine
(2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
145.2
MDL number:
Iupac Name
(2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-7(2)9-4-6(3-8)5-10-7/h6H,3-5,8H2,1-2H3
InChI key
XHYYPPCHMKLTQI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123869
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123869
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)