주요 문서
ENAH2C555F02
Enamine
2-(1-acetyl-3-hydroxypiperidin-3-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.22
MDL number:
Iupac Name
2-(1-acetyl-3-hydroxypiperidin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO4/c1-7(11)10-4-2-3-9(14,6-10)5-8(12)13/h14H,2-6H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
JOKPYLIGYLNWFU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259063
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259063
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)