주요 문서
ENAH2C555EED
Enamine
3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.09
MDL number:
Iupac Name
3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-one
Inchi Code
1S/C5H5F3O2/c6-5(7,8)4(10)1-3(9)2-4/h10H,1-2H2
InChI key
CXXXGHKPHNWHCY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253879
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253879
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)