주요 문서
ENAH2C555EE3
Enamine
4-chloro-2-methoxy-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.61
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2-methoxythiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H4ClNO3S/c1-10-5-7-3(6)2(11-5)4(8)9/h1H3,(H,8,9)
InChI key
STGBSHLQPPTGRU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250225
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250225
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)