주요 문서
ENAH2C555D9A
Enamine
6-chloro-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.63
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8ClNO2/c1-5-7-3-2-6(11)4-8(7)12-9(5)10(13)14/h2-4,12H,1H3,(H,13,14)
InChI key
DYVDDDKAEPQDGB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196758
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196758
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)