주요 문서
ENAH2C555D90
Enamine
4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.14
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c9-7-2-1-5(8(11)12)3-6(7)4-10/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI key
BZLBTNMTYJGLEV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194311
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194311
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)