주요 문서
ENAH2C555D78
Enamine
5,5-dimethylpyrrolidin-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
115.18
MDL number:
Iupac Name
5,5-dimethylpyrrolidin-3-ol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-6(2)3-5(8)4-7-6/h5,7-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
HFTIGFBKBVCGPD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187953
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187953
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)