주요 문서
ENAH11E415A0
Enamine
3-[(1H-imidazol-1-yl)methyl]cyclobutan-1-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.13
MDL number:
Iupac Name
3-((1H-imidazol-1-yl)methyl)cyclobutan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.2ClH/c9-8-3-7(4-8)5-11-2-1-10-6-11;;/h1-2,6-8H,3-5,9H2;2*1H
InChI key
DBHKTGLKPSEHSE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008219
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008219
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)