주요 문서
ENAH11E4156E
Enamine
4,4-difluoro-2-methylpentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.14
MDL number:
Iupac Name
4,4-difluoro-2-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C6H10F2O2/c1-4(5(9)10)3-6(2,7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
JXXNCQQYDYGIET-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2007205
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2007205
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)