주요 문서
ENAH11E4156D
Enamine
3-ethynyl-1,1-dimethoxycyclobutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.18
MDL number:
Iupac Name
3-ethynyl-1,1-dimethoxycyclobutane
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-4-7-5-8(6-7,9-2)10-3/h1,7H,5-6H2,2-3H3
InChI key
NQRJMOLVGHCUOP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008054
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)