주요 문서
ENAH11E41453
Enamine
2-fluoropyridine-4-carbothioamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.18
MDL number:
Iupac Name
2-fluoropyridine-4-carbothioamide
Inchi Code
1S/C6H5FN2S/c7-5-3-4(6(8)10)1-2-9-5/h1-3H,(H2,8,10)
InChI key
BAUJNPZDIICNQI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008154
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008154
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)