주요 문서
ENAH11E3820C
Enamine
2-(4,6-dichloropyrimidin-5-yl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.02
MDL number:
Iupac Name
(4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3/c7-5-4(1-2-9)6(8)11-3-10-5/h3H,1H2
InChI key
DDMNWDFJPVUBNP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1984588
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1984588
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)