주요 문서
ENAH11E2FE84
Enamine
4-ethynyl-1-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.16
MDL number:
Iupac Name
4-ethynyl-1-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H7F3O/c1-3-7-4-5-9(14-2)8(6-7)10(11,12)13/h1,4-6H,2H3
InChI key
MMBULGCYSFSLCF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1964317
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1964317
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)