주요 문서
ENAH11E22737
Enamine
2,2,2-trifluoro-1-[4-(propan-2-yloxy)phenyl]ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.22
MDL number:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(4-isopropoxyphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C11H13F3O2/c1-7(2)16-9-5-3-8(4-6-9)10(15)11(12,13)14/h3-7,10,15H,1-2H3
InChI key
FTKMGZZNKSHVBG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932856
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932856
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)