주요 문서
ENAH11E22711
Enamine
1-ethynyl-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.12
MDL number:
Iupac Name
1-ethynyl-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H4F4/c1-2-6-4-3-5-7(8(6)10)9(11,12)13/h1,3-5H
InChI key
MMSIZIFBLDTZID-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932818
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932818
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)