주요 문서
ENAH11E22501
Enamine
2-amino-4,4,4-trifluoro-2-methylbutan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.14
MDL number:
Iupac Name
2-amino-4,4,4-trifluoro-2-methylbutan-1-ol
Inchi Code
1S/C5H10F3NO/c1-4(9,3-10)2-5(6,7)8/h10H,2-3,9H2,1H3
InChI key
ZMBJNWJGCIGRNW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932295
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)