주요 문서
ENAH11E224D5
Enamine
2,2-difluoro-2-(6-methoxypyridin-2-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.15
MDL number:
Iupac Name
difluoro(6-methoxy-2-pyridinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7F2NO3/c1-14-6-4-2-3-5(11-6)8(9,10)7(12)13/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI key
MIDCMWMUUZNNIQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932251
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932251
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)