주요 문서
ENAH11E21CD8
Enamine
1-[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.63
MDL number:
Iupac Name
1-(4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H9ClF3N/c1-5(14)7-3-2-6(10)4-8(7)9(11,12)13/h2-5H,14H2,1H3
InChI key
VRJFJMHXALWFOQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1930217
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1930217
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)