주요 문서
ENAH11E1ADE3
Enamine
2-(2-bromo-6-fluorophenyl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.04
MDL number:
mp
60-62
Iupac Name
(2-bromo-6-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4H2
InChI key
QFEXNLSISKHIBO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1912814
Melting Point
60-62
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1912814
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)