주요 문서
ENAH11E0C844
Enamine
tert-butyl N-(3-sulfamoylphenyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
272.33
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-(aminosulfonyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H16N2O4S/c1-11(2,3)17-10(14)13-8-5-4-6-9(7-8)18(12,15)16/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)(H2,12,15,16)
InChI key
DGEHAZFCNGZGSD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878313
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878313
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)