주요 문서
ENAH11E0C839
Enamine
(2-bromopropan-2-yl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.09
MDL number:
Iupac Name
(2-bromopropan-2-yl)benzene
Inchi Code
1S/C9H11Br/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChI key
WSFSJXBURLJOFD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878306
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878306
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)