주요 문서
ENAH11E0C72E
Enamine
tert-butyl 3-(1-amino-2-methylpropan-2-yl)azetidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.33
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-(1-amino-2-methylpropan-2-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-6-9(7-14)12(4,5)8-13/h9H,6-8,13H2,1-5H3
InChI key
YIGSVYJNDHDLNU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878228
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878228
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)