주요 문서
ENAH11E0C28B
Enamine
tert-butyl 4-(azetidin-3-yl)piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.35
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-(azetidin-3-yl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-6-4-10(5-7-15)11-8-14-9-11/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3
InChI key
FYSIMLVTGVEINH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1877243
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1877243
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)