주요 문서
ENAH11E03473
Enamine
1-(6-methoxypyridin-3-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.23
MDL number:
Iupac Name
1-(6-methoxy-3-pyridinyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-15-9-4-3-8(7-12-9)11(10(13)14)5-2-6-11/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
AOOATLNPAAEVSQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1850707
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1850707
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)