주요 문서
ENAH11E0242A
Enamine
3-(2,3,4-trifluorophenyl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.15
MDL number:
Iupac Name
3-(2,3,4-trifluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c10-6-3-1-5(2-4-7(13)14)8(11)9(6)12/h1,3H,2,4H2,(H,13,14)
InChI key
ANWNVMXSGRKDIA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1846563
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1846563
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)