주요 문서
ENAH11E022FF
Enamine
1-(3,3-dimethylbutyl)cyclopropan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.24
MDL number:
Iupac Name
1-(3,3-dimethylbutyl)cyclopropan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H18O/c1-8(2,3)4-5-9(10)6-7-9/h10H,4-7H2,1-3H3
InChI key
ZYOASTUMIGUMEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1846259
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1846259
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)