주요 문서
ENAH11E0158E
Enamine
1-[1-(2-methoxyphenyl)cyclopropyl]ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.24
MDL number:
mp
31-33
Iupac Name
1-[1-(2-methoxyphenyl)cyclopropyl]ethanone
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-9(13)12(7-8-12)10-5-3-4-6-11(10)14-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
JYHATDINTHJVLO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1842809
Melting Point
31-33
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1842809
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)