주요 문서
ENAH11E00C66
Enamine
2-ethynyl-4-fluoro-1-methoxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.15
MDL number:
Iupac Name
2-ethynyl-4-fluoro-1-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H7FO/c1-3-7-6-8(10)4-5-9(7)11-2/h1,4-6H,2H3
InChI key
FCSZVHYDFHSYSO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840465
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840465
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)