주요 문서
ENAH11E007EC
Enamine
4-methoxybutane-1-thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
120.22
MDL number:
Iupac Name
4-methoxybutane-1-thiol
Inchi Code
1S/C5H12OS/c1-6-4-2-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3
InChI key
MOPMCCAEXSBQFE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839325
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839325
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)