주요 문서
ENAH11DFE4C9
Enamine
2-fluoro-3-hydrazinylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.12
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-3-hydrazinopyridine
Inchi Code
1S/C5H6FN3/c6-5-4(9-7)2-1-3-8-5/h1-3,9H,7H2
InChI key
AXNULJBXZBUIQI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
89
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1831601
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1831601
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)