주요 문서
ENAH11DEE8AF
Enamine
3-isocyanooxolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
97.12
MDL number:
Iupac Name
3-isocyanotetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C5H7NO/c1-6-5-2-3-7-4-5/h5H,2-4H2
InChI key
QSVWFJLAPFEZBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1792483
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1792483
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)