주요 문서
ENAH11DDA79F
Enamine
4-(2-methylcyclopropyl)butanal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
126.2
MDL number:
Iupac Name
4-(2-methylcyclopropyl)butanal
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-7-6-8(7)4-2-3-5-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
InChI key
KRWXYIFAXTZWPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1745343
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1745343
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)