주요 문서
ENAH11DD284D
Enamine
methyl 6-chloro-5-methoxy-1H-indole-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.66
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-chloro-5-methoxy-1H-indole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10ClNO3/c1-15-10-3-6-7(11(14)16-2)5-13-9(6)4-8(10)12/h3-5,13H,1-2H3
InChI key
PEMUIROXWOIMKO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725656
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725656
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)