주요 문서
ENAH11DD2832
Enamine
4-(2-bromoethylidene)oxane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.07
MDL number:
Iupac Name
4-(2-bromoethylidene)tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C7H11BrO/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h1H,2-6H2
InChI key
ALIMDXRFPWKTBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725613
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725613
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)