주요 문서
ENAH11DD281A
Enamine
3-[(oxetan-3-yl)amino]propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
131.17
MDL number:
Iupac Name
3-(3-oxetanylamino)-1-propanol
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c8-3-1-2-7-6-4-9-5-6/h6-8H,1-5H2
InChI key
DFKLSCWEZOSLMI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725529
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725529
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)