주요 문서
ENAH11DD26DF
Enamine
rac-1-[(3R,4R)-4-(aminomethyl)oxolan-3-yl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.68
MDL number:
Iupac Name
1-((3S,4S)-4-(aminomethyl)tetrahydrofuran-3-yl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N5O2.ClH/c9-1-5-3-15-4-7(5)13-2-6(8(10)14)11-12-13;/h2,5,7H,1,3-4,9H2,(H2,10,14);1H/t5-,7-;/m1./s1
InChI key
NMECGDIHSKJALO-HCSZTWNASA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724231
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724231
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)