주요 문서
ENAH11DD24DF
Enamine
3-ethyl-3-methyloxan-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.23
MDL number:
Iupac Name
3-ethyl-3-methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-3-8(2)6-10-5-4-7(8)9/h7H,3-6,9H2,1-2H3
InChI key
GSJZROUAFJPJQC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726435
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726435
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)