주요 문서
ENAH11DD2218
Enamine
sodium 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.17
MDL number:
Iupac Name
sodium 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9NO3.Na/c12-9-7(10(13)14)5-6-3-1-2-4-8(6)11-9;/h1-4,7H,5H2,(H,11,12)(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
WGDXHTHAQKGGAV-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724164
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724164
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)