주요 문서
ENAH11DD20E4
Enamine
2-(2-methyl-1,3-oxazol-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.08
MDL number:
Iupac Name
2-(2-methyloxazol-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.2ClH/c1-5-8-4-6(9-5)2-3-7;;/h4H,2-3,7H2,1H3;2*1H
InChI key
RIMOVSGCFJRRPK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722775
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722775
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)