주요 문서
ENAH11DD20E2
Enamine
1-(piperidin-4-yl)propan-2-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.69
MDL number:
Iupac Name
1-(piperidin-4-yl)propan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-7(10)6-8-2-4-9-5-3-8;/h7-10H,2-6H2,1H3;1H
InChI key
TYTJKSCTAYUACP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722772
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722772
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)