주요 문서
ENAH11DD20DF
Enamine
2-[4-(2,2,2-trifluoroethyl)morpholin-3-yl]acetic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.64
MDL number:
Iupac Name
2-(4-(2,2,2-trifluoroethyl)morpholin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12F3NO3.ClH/c9-8(10,11)5-12-1-2-15-4-6(12)3-7(13)14;/h6H,1-5H2,(H,13,14);1H
InChI key
QWYRVFGYHUNJSS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722769
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722769
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)